Documentos
T5500
Sigma-Aldrich
Ácido 2-tiobarbitúrico
≥98%
Sinônimo(s):
4,6-Di-hidroxi-2-mercaptopirimidina, 4,6-Di-hidroxipirimidina-2-tiol, TBA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
144.15
Beilstein:
120663
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pf
245 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
chave InChI
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácido 2-tiobarbitúrico é uma molécula composta pelos heteroátomos: nitrogênio, enxofre e oxigênio.
Aplicação
O ácido 2-tiobarbitúrico foi usado para medir malondialdeído (MDA) em ensaio de peroxidação de lipídios.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ácido 2-tiobarbitúrico (TBA) é útil para quantificar lipopolissacarídeos, carragenina e ácidos siálicos. Ele também é usado para detectar hidroperóxidos de lipídios e oxidação de lipídios. Ele tem aplicações nas áreas de medicina e bioquímica. O TBA pode possuir a capacidade de impedir a corrosão de metais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The inhibition effect of 2-thiobarbituric acid on the corrosion performance of mild steel in HCl solutions
Kardas G
Materials Science, 41(3), 337-343 (2005)
Auricularia polytricha aqueous extract supplementation decreases hepatic lipid accumulation and improves antioxidative status in animal model of nonalcoholic fatty liver
Chiu WC, et al.
Biomedicine / [Publiee Pour L'A.A.I.C.I.G.], 4(2) (2014)
Prevention of leukocyte activation by the neutrophil elastase inhibitor, sivelestat, in the hepatic microcirculation after ischemia-reperfusion
Nakano Y, et al.
The Journal of Surgical Research, 155(2), 311-317 (2009)
Evaluation of three 2-thiobarbituric acid methods for the measurement of lipid oxidation in various meats and meat products
Ulu H
Meat Science, 67(4), 683-687 (2004)
Ismael Galván et al.
Physiological and biochemical zoology : PBZ, 85(4), 332-347 (2012-06-19)
The synthesis of melanins, which are the most common animal pigments, is influenced by glutathione (GSH), a key intracellular antioxidant. At high GSH levels, pheomelanin (the lightest melanin form) is produced, whereas production of eumelanin (the darkest melanin form) does