H9538
HNE-DMA
hexane solution, ≥85% (GC)
Sinônimo(s):
(E)-4-Hydroxynonenal-dimethylacetal, 4-HNE-DMA
Ensaio
≥85% (GC)
forma
hexane solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(O)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C11H22O3/c1-4-5-6-7-10(12)8-9-11(13-2)14-3/h8-12H,4-7H2,1-3H3/b9-8+
chave InChI
ATGIHMSJAARJTF-CMDGGOBGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup