108383
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
99%
Sinônimo(s):
Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pb
183 °C (lit.)
70-75 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(CC(OC)OC)OC
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
chave InChI
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1