Documentos Principais
8.20756
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal)
for synthesis
Sinônimo(s):
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal), 1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Malondialdehyde tetramethyl acetal
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
203-037-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.7 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
2440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
Viscosidade cinemática
1.75 cSt(20 °C)
p.e.
183 °C
temperatura de transição
flash point 57 °C
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(OC)CC(OC)OC)C
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
chave InChI
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - DIN 51755 Part 1