Documentos Principais
34031BC
Millipore
GDS Resuspension Buffer Non-Tq
BioControl, for use with GDS
Sinônimo(s):
Buffer for PCR Sample Prep
Selecione um tamanho
6 ML
R$ 188,00
R$ 188,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 ML
R$ 188,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106306
NACRES:
NA.85
R$ 188,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Solicite mais informações
prazo de validade
36 mo.
Nível de qualidade
embalagem
bottle of 6 mL
fabricante/nome comercial
BioControl
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
for use with GDS
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
Descrição geral
For use with specific GDS Application Notes only.
Aplicação
For use in Application Note MK_AN4580EN / MS_AN4580EN, cannot be substituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
Componentes
One bottle, 70 mL
Compatibilidade
BioControl GDS
Método de teste
PCR
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)