Documentos Principais
34771BC
Millipore
GDS PD Buffer
BioControl, Foruse with GDS
Sinônimo(s):
Buffer for PCR Sample Prep
About This Item
Código UNSPSC:
41106306
NACRES:
NA.85
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
36 mo.
embalagem
bottle of 1.5 mL
fabricante/nome comercial
BioControl
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
Descrição geral
For use with specific GDS Application Notes only.
Aplicação
Foruse in Application Note MK_AN4580EN/ MS_AN4580EN, cannot besubstituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
Componentes
One bottle, 1.5 mL
Compatibilidade
BioControl GDS
Método de teste
PCR
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)