Documentos Principais
21321
Hamilton® Microliter syringe, removable needle
75 ASRN, volume 5 μL, needle size 23s ga, needle L 43 mm (1.71 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23s ga
Características
needle type ASRN (removable needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 87957
agulha C
43 mm (1.71 in.)
volume
5 μL
Descrição geral
Hamilton′s Microliter syringe is to be used for liquid injection. This syringe is made of with a glass barrel with a hand-fitted stainless steel plunger. The plunger is individually fitted to its matching syringe barrel.
The plunger is not to be used with any other syringe.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)