71009BC
Assurance® GDS Listeria spp. Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
GDS Listeria spp. Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Listeria spp. in food and environmental samples
Agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
Nível de qualidade
linha de produto
Assurance GDS®
prazo de validade
6‑12 mo.
embalagem
pkg of 100 tests
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 71009-100
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Listeria spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Results in 24 hours for environmental samples and 32 hours for product samples
- Single-step enrichment reduces handling time
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and faster time to results
- Simplified sample prep does not require heating blocks or preparation of reagents
- Proprietary Rotor-Gene® Q cycler is a rotory-based cycler that ensures uniform heating and cooling of all samples
Componentes
- Listeria spp. Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Listeria Concentration Reagent
- Listeria Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
Método de teste
Informações legais
configurado para
necessário, mas não fornecido
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.