10783641001
Roche
Poli(etilenoglicol)
Mr ~1500, pkg of 10 × 4 mL, solution
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
peso molecular
Mr ~1500
embalagem
pkg of 10 × 4 mL
fabricante/nome comercial
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.