Merck
Pular para
F5506
Adjuvante de Freund, incompleto
liquid
Sinônimo(s):
FICA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
liquid
Quality Segment
color
faintly yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
Application
O adjuvante de Freund′ (incompleto) não contém as micobactérias encontradas no adjuvante completo de Freund′, minimizando assim os efeitos colaterais. O adjuvante de Freund′ incompleto é utilizado para injeções de reforço. Foi usado para emulsificar antígenos que são injetados em animais para produzir anticorpos monoclonais a partir do antisoro.[1][2]
Os adjuvantes de Freund podem ser usados para produzir emulsões água em óleo de imunógenos. Os antígenos das emulsões água em óleo estimulam respostas de anticorpos fortes e duradouras, que podem ser atribuídas à lenta liberação de antígenos.
Other Notes
Cada ml contém 0,85 ml de óleo de parafina e 0,15 ml de monooleato de manida.
Disclaimer
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizado, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
HPA063236SAB1409057SAB1403048
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
color
faintly yellow to yellow
color
-
color
-
color
-
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. How long it is expired
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 10 months after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.