34745BC
Assurance® GDS Listeria Resuspension Buffer Tq PCR Reagent
For use with Assurance® GDS Listeria Tq
Sinônimo(s):
Buffer for PCR Sample Prep
About This Item
Produtos recomendados
product name
GDS Listeria Resuspension Buffer Tq, BioControl, For use with GDS Listeria
Nível de qualidade
forma
liquid
prazo de validade
24 mo.
embalagem
bottle of 70 mL
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 34745-100C
condição de armazenamento
(Tightlyclosed in a dry, cool, and well-ventilated place)
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
GDS Listeria Resuspension Buffer Tq is one of the components of the Assurance® GDS Listeria monocytogenes Tq, which is a genetic detection system for Listeria monocytogenes. It is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Listeria monocytogenes from food and environmental samples. This larger size format is commonly purchased with Listeria automation kits for use with Assurance® GDS PickPen® PipetMax® (PPMX).
Aplicação
GDS Listeria Resuspension Buffer Tq is used during sample preparation for the detection of Listeria monocytogenes from food and environmental samples.
Componentes
One bottle, 70 mL
Compatibilidade
BioControl GDS
Método de teste
PCR
Informações legais
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?