287075
Iodeto de propídio
95%
Sinônimo(s):
Di-iodeto de 3,8-diamino-5-[3-(dietilmetilamônio)propil]-6-fenilfenantridínio
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
pf
220-225 °C (dec.) (lit.)
λmax
493 nm
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?