537059
Propidium Iodide
Membrane impermeable DNA intercalator.
Sinônimo(s):
Propidium Iodide
descrição
RTECS - SF7949600
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark red
entrada
sample type intact cells
fluorescência
λex ~536 nm
λem ~617 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].I.[N+](CCCN1C2=CC(=N)C=CC2=C3C(=C1c4ccccc4)C=C(C=C3)N)(CC)(CC)C
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Membrane impermeable DNA intercalator
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Crompton, T., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun. 183, 532.
Darzynkiewicz, Z., et al. 1992. Cytometry13, 795.
de Caestecker, M.P., et al. 1992. J. Immunol. Methods154, 11.
Pollice, A.A., et al. 1992. Cytometry13, 432.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3