Documentos
79214
Sigma-Aldrich
Bacteria stain propidium iodide solution
1 mg/mL in H2O, ready to use solution, 100 assays
Sinônimo(s):
Propidium iodide solution, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium, diiodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H34I2N4
Número CAS:
Peso molecular:
668.39
Beilstein:
3843838
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
forma
liquid
qualidade
ready to use solution, 100 assays
concentração
1 mg/mL in H2O
fluorescência
λex 530 nm; λem 620 nm±5 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Membrane impermeant, phenanthridinium intercalator dye excited by mercury or xenon-arc lamps or argon-ion laser. Suitable for use in fluorescence microscopy, confocal laser scanning microscopy, flow cytometry, and fluorometry. Used as a nuclear counterstain.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1