Documentos Principais
26200-U
Seringa Hamilton®, série 700, com agulha fixa
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton® Syringe 75N, 5UL,PT#2, 26S GA
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26s ga (bevel tip)
Características
needle type N (cemented needle)
point style 2
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 87900
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
5 μL
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)