Key Documents
28615-U
Hamilton® 701N syringe
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton Precision Syringe
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiais
cone tip stainless steel (point style 1)
tamanho da agulha
26s ga (cone tip)
Características
Microliter
Syringe, Fixed Needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 203205
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
compatibilidade
for use with CTC GC PAL Instruments (cemented needle)
Outras notas
This syringe has be redesigned to fit the new CTC GC PAL insturmentation.
For use with A200S instrumentation, please order Hamilton p/n 29612-U (10 μL), 29613-U (25 μL), or 29614-U (100 μL) syringe. These are 22s gauge syringes, 51mm needles, with a blunt tip.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)