20735
Seringa Hamilton®, série 700, com agulha fixa
702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton® Syringe 702N 25UL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
Características
needle type N (cemented needle)
point style 2
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80400
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 702N (cemented needle)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)