Documentos Principais
BP930
Ciprofloxacin impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.163,00
R$ 2.163,00
Previsão de entrega em07 de julho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.163,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18FN3O3 · HCl · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
385.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.163,00
Previsão de entrega em07 de julho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ciprofloxacin
Formulário
solid
qualidade
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
chave InChI
ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ciprofloxacin impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ciprofloxacin Infusion
  • Ciprofloxacin Ear Drops
  • Ciprofloxacin Eye Drops
  • Ciprofloxacin Oral Suspension
  • Ciprofloxacin Tablets
  • Ciprofloxacin Hydrochloride Eye Drops
  • Embalagem
    Unit quantity: 10 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)