28266
Levofloxacin
98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Sinônimo(s):
Levofloxacin Anhydrous, (−)-Ofloxacin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
forma
powder or crystals
cor
light yellow-white to yellow-white
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(C1=O)=CN2C(C1=CC(F)=C3N4CCN(C)CC4)=C3OC[C@@H]2C)=O
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
chave InChI
GSDSWSVVBLHKDQ-JTQLQIEISA-N
Informações sobre genes
human ... KCNH1(3756)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Quinolones are a key group of antibiotics that interfere with DNA synthesis by inhibiting topoisomerase, most frequently topoisomerase II (DNA gyrase), an enzyme involved in DNA replication.