10784
Antipyrine
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Phenazonum, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Phenazone
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
crystals and lumps
powder
pf
109-111 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 1 gm in less than 1ml
alcohol: soluble 1 gm in 1.3 ml
chloroform: soluble 1 gm in 1 ml
diethyl ether: soluble 1 gm in 43 ml
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
chave InChI
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?