P0800000
Phenazone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Antipyrine, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Phenazone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phenazone
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
109-111 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
chave InChI
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente