Documentos Principais
8.06913
Sigma-Aldrich
DL-Mandelic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
DL-Mandelic acid, DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
210-277-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.01 Pa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
crystals
pH
2.3 (10 g/L in H2O)
pf
119-121 °C
solubilidade
139 g/L
densidade
1.31 g/cm3 at 20.2 °C
densidade volumétrica
750 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
chave InChI
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Kinetics and Mechanism of Oxidation of Phenyl Acetic Acid and Dl-mandelic Acid by Permanganate in Acid Medium: This study explores the oxidation mechanisms of DL-Mandelic acid and its comparison with phenyl acetic acid, highlighting its higher reactivity. (KV Ratnam et al., 2014).
  • DL-mandelic acid intercalated Zn-Al layered double hydroxide: Investigates a novel antimicrobial layered material incorporating DL-Mandelic acid, with potential applications in healthcare products. (LP Tang et al., 2018).
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): conforms
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6