33528
4-Aminoantipirina
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinônimo(s):
4-Amino-2,3-dimetil-1-fenil-3-pirazolina-5-ona, Ampirona
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99%
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
≤0.5% loss on drying
pf
105-110 °C (lit.)
107-109 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
chave InChI
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Phenol impurity and wastewater analysis: Research demonstrated the application of 4-Aminoantipyrine in spectrophotometric determination of phenol impurities in phenoxyethanol and for assessing phenol index in drinking water and municipal wastewater, utilizing salting-out assisted liquid phase microextraction (Roustaei et al., 2024).
- Advanced sensor development for tea polyphenols: Utilization of 4-Aminoantipyrine in developing a novel hybrid sensor array, integrated with polyphenol oxidase and its nanozymes, aided by machine learning to identify tea polyphenols and Chinese teas, showcasing its role in innovative sensor technology (Yang et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?