05581
Acetylacetone
analytical standard
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.6% (GC)
temperatura de autoignição
662 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
11.4 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452
p.e.
140.4 °C (lit.)
pf
−23 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
densidade
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
chave InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?