Documentos Principais
339059
Sigma-Aldrich
Barium acetylacetonate hydrate
Sinônimo(s):
Ba(acac)2, Barium 2,4-pentanedionate
Selecione um tamanho
50 G
R$ 752,00
R$ 752,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 752,00
About This Item
Fórmula linear:
Ba(C5H7O2)2 · xH2O
Peso molecular:
335.54 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 752,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder or crystals (or Flakes or Beads)
Nível de qualidade
composição
Ba, ≥30.0% gravimetric
adequação da reação
core: barium
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ba]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ba.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
chave InChI
HYRVTHFPMWHAEG-SUKNRPLKSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)