05549
trans-2,cis-6-Nonadienal
analytical standard
Sinônimo(s):
Violet leaf aldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.472-1.480
n20/D 1.474 (lit.)
pb
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
chave InChI
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
83 °C
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?