A21207
3-Acetilpiridina
98%
Sinônimo(s):
Metil 3-piridil cetona
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup