Documentos Principais
04340
Supelco
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2, ≥98.0%
Sinônimo(s):
3-(N-Ethyl-m-toluidino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine sodium salt, Sodium 3-(N-ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonate, Sodium N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine, TOOS
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 846,00
R$ 846,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 846,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18NNaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
295.33
Beilstein:
5689521
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 846,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (dried material, NT)
≥98.0%
Formulário
powder or crystals
qualidade
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
8-12% water
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCN(CC(O)CS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-12(14)9-18(15,16)17)11-6-4-5-10(2)7-11;/h4-7,12,14H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
chave InChI
IRQRBVOQGUPTLG-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Water-soluble reagent for the enzymatic photometric determination of hydrogen peroxide[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tamaoku, K., et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2492-2492 (1982)