N9376
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
chromogenic, ≥99% (TLC), powder
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide, ≥99% (TLC)
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
Impurezas
≤0.05% Free p-nitrophenol
solubilidade
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
chave InChI
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a substrate to assay N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG)
- as a substrate to study chitinase ChiB1 activity
- to assess degranulation using rat basophilic leukemia (RBL)-2H3 cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3