P5267
L-Proline p-nitroanilide trifluoroacetate salt
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
N-(4-Nitrophenyl)pyrrolidine-2-carboxamide, P-pNA, Pro-pNA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Proline p-nitroanilide trifluoroacetate salt, prolyl aminopeptidase substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2)cc1
InChI
1S/C11H13N3O3.C2HF3O2/c15-11(10-2-1-7-12-10)13-8-3-5-9(6-4-8)14(16)17;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,10,12H,1-2,7H2,(H,13,15);(H,6,7)/t10-;/m0./s1
chave InChI
KYRVEVYREUUAKH-PPHPATTJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)