15-0800
Iodoform
SAJ first grade
Sinônimo(s):
Triiodomethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥99.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
118-121 °C (lit.)
densidade
4.008 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
IC(I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves