HT10132
Bouin′s solution
histological fixative
Sinônimo(s):
Bouin’s fluid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
prazo de validade
Expiry date on the label
composição
acetic acid, 5%
formaldehyde, 9%
picric acid, 0.9%
cor
yellow
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Additionally, it has been used for the following purposes-
- staining of human liver biopsy tissue samples for two-photon excited fluorescence (TPEF) and second-harmonic generation (SHG) imaging
- fixation of rat ovaries for the observing follicle cells using microscopy
- fixation of gonads of crab for morphological and histological analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)