09-0851
Ethyl alcohol, pure
≥99.5%, suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Etanol, ≥99.5%, suitable for HPLC
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
disponibilidade
available only in Japan
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
pb
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup