EX0290
Ethyl alcohol, pure
94.9-96.0% (GC), suitable for HPLC, 190 Proof, Meets ACS Specifications
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Etanol, HPLC, Meets ACS Specifications
densidade de vapor
1.59 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
94.9-96.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.1% Methanol content (CH3OH)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 17 °C
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.4
λ: 220 nm Amax: ≤0.25
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 270-400 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de análise
Color (APHA): 10APHA max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Methanol content (CH3OH): 0.1% max
Solubility in water: Passes test
Substances darkened by sulfuric acid: Passes test
Substances reducing permanganate: Passes test
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Titrable base: 0.0002meg/g max
UV Abs. at 210 nm: 0.4AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.25AU max
UV Abs. at 230 nm: 0.15AU max
UV Abs. at 240 nm: 0.05AU max
UV Abs. at 270 - 400 nm: 0.01AU max
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C