11633716001
Roche
Anti-Digoxigenin-POD (poly), Fab fragments
from sheep
Sinônimo(s):
anti-digoxigenin, digoxigenin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized
embalagem
pkg of 50 U
fabricante/nome comercial
Roche
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- whole-mount in situ hybridization[3]
- fluorescence in situ hybridization[4]
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)[5]
- dot blot
- Southern blot
- western blot
- double labeling experiments
- lectin blots
Anti-Digoxigenin-POD (poly), Fab fragments give considerably higher signal-to-noise values compared to anti-Digoxigenin-Fab fragment conjugated to the unpolymerized horseradish peroxidase in ELISA applications. It is specifically useful when high sensitivity is required.
Anti-Digoxigenin-POD (poly), Fab fragments have not been evaluated in immunohistochemistry.
Nota de preparo
- Dot blot: 50 to 100 mU/ml
- ELISA: 2 to 50 mU/ml
- Western blot: 50 to 100 mU/ml
- Southern blot: 50 to 100 mU/ml
Working solution: 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.5.
1% Blocking reagent (w/v), 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding.
Reconstituição
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.