Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.841,00 |
5 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 9.295,00 |
Sobre este item
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@@H](C2)OCC(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C35H50N2O10/c1-33-13-11-23(45-20-28(39)36-15-5-3-4-6-31(42)47-37-29(40)9-10-30(37)41)17-22(33)7-8-25-26(33)18-27(38)34(2)24(12-14-35(25,34)44)21-16-32(43)46-19-21/h16,22-27,38,44H,3-15,17-20H2,1-2H3,(H,36,39)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,33+,34+,35+/m1/s1
InChI key
KHNDABJZSPPYLE-FUGFVFQCSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥80% (HPLC) | assay >90% (elementary analysis) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?