Documentos Principais
HS4323
Microcentrifuge Tube
natural polypropylene, capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Sinônimo(s):
Microtube
Selecione um tamanho
500 EACH
R$ 142,00
R$ 142,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EACH
R$ 142,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
R$ 142,00
Check Cart for Availability
Materiais
conical bottom
natural polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
cap pushfit attached cap
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS4323
diâmetro da tampa
13.4 mm
capacidade
1.5 mL
diâmetro do tubo
12.9 mm
adequação
suitable for (Microcentrifugation)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Características e benefícios
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
  • 18,000 x g Max RCF rating
  • Packaged in bulk
  • Syringe piercable cap
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)