11449460001
Roche
DNA Molecular Weight Marker IX
solution, pkg of 50 μg (in 200 μl)
Sinônimo(s):
DNA marker
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 μg (in 200 μl)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
250 μg/mL
cor
colorless
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Size Range: 72 to 1353 bp
Aplicação
Sequência
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Definição da unidade
Nota de preparo
Once thawed we recommend further storage at 2 to 8 °C.
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?