11721925001
Roche
DNA Molecular Weight Marker XIII (50 bp ladder)
pkg of 50 μg (250 μg/ml), solution
Sinônimo(s):
DNA marker
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 μg (250 μg/ml)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
250 μg/mL
cor
colorless
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Size Range: 50 to 750 bp and an additional band of 2642 bp
Aplicação
The fragments have 5′-protruding ends and can be labeled with radioactive nucleotides (e.g.,32P-dTTP or 32P-dGTP) by standard filling-in reactions. End-labeling reactions can be performed with a radioactive or nonradioactive dideoxynucleotide (e.g., DIG-11-ddUTP) and Terminal Transferase.
- Restriction digests[1]
- PCR
- RT-PCR
Sequência
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels. The 250- and 500-bp banding pattern is two to three times brighter.
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Once thawed we recommend further storage at 2 to 8 °C.
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?