10745782001
Roche
DNA, lambda
from bacteriophage lambda cl857 Sam 7
Sinônimo(s):
lambda dna
Formulário
solution
peso molecular
32,300 kDa
embalagem
pkg of 1 mL
fabricante/nome comercial
Roche
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
250 μg/mL
Impurezas
RNA, none detected
nuclease, none detected
cor
colorless
solubilidade
water: miscible
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Sequência
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?