11669940910
Roche
DNA Molecular Weight Marker VII, DIG-labeled
Sinônimo(s):
DNA marker
About This Item
Produtos recomendados
forma
solution
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
fabricante/nome comercial
Roche
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
10 μg/mL
cor
colorless
solubilidade
water: miscible
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
DNA Molecular Weight Marker VII, DIG-labeled is a ready-to-use solution in 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.0. The fragment mixture is prepared by cleavage of SPP1 DNA with EcoRI. the size ranges from 0.081 to 8.57kbp.
Aplicação
Sequência
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Os clientes também visualizaram
Artigos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.