Documentos Principais
11088947001
Roche
BM Condimed H1
Hybridoma Cloning Supplement
Sinônimo(s):
Suplemento de clonagem de hibridoma
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
Formulário
solution
embalagem
pkg of 100 mL (10x)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O BM Condimed H1 é preparado a partir do sobrenadante de uma linhagem celular de linfoma de camundongos estimulada com PMA. Ele contém uma mistura complexa de fatores de crescimento e citocinas que tem um efeito estimulante importante sobre o crescimento de células de hibridoma após a fusão e durante a clonagem.
Origem de linhagem celular
O BM Condimed H1 é preparado a partir do sobrenadante de uma linhagem celular de linfoma de camundongos estimulada com PMA. Ele contém uma mistura complexa de fatores de crescimento e citocinas que tem um efeito estimulante importante sobre o crescimento de células de hibridoma após a fusão e durante a clonagem.
Aplicação
O BM Condimed H1 é usado como suplemento do meio de cultura normal para auxiliar no crescimento de hibridomas de células B após a fusão e durante a clonagem.[1][2] O BM Condime H1 substitui as células alimentadoras. Ele é usado também para otimizar o crescimento de hibridomas após o descongelamento de células armazenadas em nitrogênio líquido.
Características e benefícios
Conteúdo
Solução em RPMI 1640, filtrada por membrana com tamanho de poro de 0,2 μm
forma física
Solução em RPMI 1640, filtrada por membrana com tamanho de poro de 0,2 μm
Nota de preparo
Concentração de trabalho: 10% (v/v) em meio de cultura contendo 10% a 20% de FBS.
Nota de análise
Atividade biológica: Avaliado quanto à sua habilidade de promover o crescimento de células de hibridoma recém-fundidas
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mark F Maurer et al.
mAbs, 4(1), 69-83 (2012-02-14)
Interleukin-21 (IL-21) is a type I four-helical bundle cytokine that exerts a variety of significant effects on many hematopoietic cells, including T and B lymphocytes and natural killer cells. IL-21 is produced predominantly by CD4+ T cells and natural killer
Christine J Rossant et al.
mAbs, 6(6), 1425-1438 (2014-12-09)
Generation of functional antibodies against integral membrane proteins such as the G-protein coupled receptor CXCR2 is technically challenging for several reasons, including limited epitope accessibility, the requirement for a lipid environment to maintain structure and their existence in dynamic conformational
Atsuko Y Higashi et al.
Scientific reports, 11(1), 21642-21642 (2021-11-06)
The anterior pituitary gland regulates growth, metabolism, and reproduction by secreting hormones. Folliculo-stellate (FS) cells are non-endocrine cells located among hormone-producing cells in the anterior pituitary glands. They form follicular lumens, which are sealed by tight junctions (TJs). Although FS
Conteúdo relacionado
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Importantes avanços tecnológicos tornaram a produção de anticorpos monoclonais mais rápida e eficiente. Existem três plataformas estabelecidas para a descoberta de anticorpos. Oferecemos reagentes para a produção de bibliotecas de anticorpos monoclonais usando cada uma dessas técnicas.