Documentos Principais
A9666
Sigma-Aldrich
Azaserine-Hypoxanthine 50x
Hybri-Max, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
O-Diazoacetyl-L-serine-hypoxanthine
Selecione um tamanho
1 VIAL
R$ 278,00
R$ 278,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 VIAL
R$ 278,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
R$ 278,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
grau
Hybri-Max
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Azaserine-Hypoxanthine is used to stimulate cell proliferation in cell culture.[1]
Aplicação
Azaserine-Hypoxanthine 50x has been used in hybridoma cell culture.[2]
Qualified for use in hybridoma cell culture applications as a selection agent.
Reconstituição
Reconstitute contents of vial with 10 mL sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500 mL medium. Final working concentration: 5.7 μM azaserine, 100 μM hypoxanthine.
Informações legais
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Receptor editing: an approach by autoreactive B cells to escape tolerance.
Gay D,et al.
The Journal of Experimental Medicine, 177(4), 999-1008 (1993)
Handbook of Mutagenicity Test Procedures, 350-350 (2012)
Handbook of Mutagenicity Test Procedures, 350-350 (2012)
Michael X Henderson et al.
Neurobiology of disease, 136, 104712-104712 (2019-12-15)
Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy bodies (DLB) are progressive neurodegenerative diseases for which there is no disease-modifying treatment. PD and DLB are characterized by aggregation of the synaptic protein α-synuclein, and there is compelling evidence to suggest that