Documentos Principais
11363735001
Roche
Suplemento de fusão e clonagem de hibridoma
solution, suitable for hybridoma, Mycoplasma, tested
Sinônimo(s):
HFCS
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
HFCS
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
Formulário
solution
embalagem
pkg of 10 mL (50x)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
Mycoplasma, tested
10 EU/mL Endotoxin (LAL)
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Suplemento de meio composto de albumina, insulina, transferrina, citocinas, uma fonte de colesterol, outros compostos orgânicos e inorgânicos definidos e soro bovino fetal (concentração final: 0,5%).
O HFCS contém proteínas humanas. A matéria-prima da qual as proteínas humanas foram isoladas foi testada quanto à presença do antígeno de superfície da hepatite B (HBsAg) e anticorpos contra o HIV-1/2, e ambos os testes foram negativos (segundo os procedimentos atuais de controle de qualidade).
Aplicação
O suplemento de fusão e clonagem de hibridoma (HFCS) é usado como suplemento do meio de cultura normal para auxiliar no crescimento de hibridomas de células B após a fusão e durante a clonagem. O HFCS substitui as células alimentadoras. Ele é usado também para otimizar o crescimento de hibridomas após o descongelamento de células armazenadas em nitrogênio líquido.[1][2]
forma física
Solução (concentrada 50x, pH 7,4); filtrado por membrana com tamanho de poro de 0,2 μm
Nota de preparo
Concentração de trabalho: O HFCS (50x) é diluído na proporção 1:50 (v/v) com meio basal. Recomenda-se fortemente que o meio RPMI 1640 seja usado. O meio final deve conter também L-glutamina e bicarbonato de sódio.
Nota de análise
Atividade biológica: Avaliado por sua alta eficiência de clonagem em uma linhagem celular de hibridoma.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Toshiyuki Sasaki et al.
International journal of cancer, 134(7), 1558-1570 (2013-10-10)
Phenotypic expression of human leukocyte antigen (HLA)-E on the surface of tumor lesions includes intact heterodimer [HLA-E heavy chain and β2-microglobulin (β2m)] and β2m-free monomer. Anti-HLA-E monoclonal antibodies (mAbs), MEM-E/02 or 3D12 bind to the peptide sequences in β2m-free HLA-E
Mepur H Ravindranath et al.
Blood, 121(11), 2013-2028 (2013-01-12)
The US Food and Drug Administration approved intravenous immunoglobulin (IVIg), extracted from the plasma of thousands of blood donors, for removing HLA antibodies (Abs) in highly sensitized patients awaiting organ transplants. Since the blood of healthy individuals has HLA Abs