10197734001
Roche
Glutamate Dehydrogenase (GlDH)
from beef liver
Sinônimo(s):
DNA marker
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine liver
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
atividade específica
10 U/mg
~10 units/mg protein (at 25 °C with 2-oxoglutarate as the substrate, and ADP as the activator.)
embalagem
pkg of 3,000 U
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
≥10-20 % (w/w)
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white
pH ideal
8
solubilidade
water: 20 mg/mL, colorless
adequação
suitable for UV spectrophotometry and general use
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
atividade externa
ADH <0.00500%
LDH <0.00500%
MDH <0.00500%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... GLUD1(281785)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Sequência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?