10109223001
Roche
RNA from yeast
dry powder, pkg of 100 g
Sinônimo(s):
RNA from yeast, RNA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
yeast
Nível de qualidade
Formulário
dry powder
embalagem
pkg of 100 g
fabricante/nome comercial
Roche
cor
yellowish to brown
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- to investigate its effect on the formation of transactivation response element (TAR) DNA-binding protein 43 (TDP-43) low-complexity domain (LCD) droplets in phosphate buffer to determine the possible influence of RNA binding on the liquid–liquid phase separation (LLPS) and/or aggregation of TDP-43 LCD[3]
- for biomass fractionation to help with separations to assess the fate of methylphosphonate (MPn) or bicarbonate radiotracers in cells[4]
- in hybridization solution for in situ hybridization[5]
Nota de preparo
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?