03117332001
Roche
Bovine Serum Albumin Fraction V, protease-free
from bovine serum
Selecione um tamanho
R$ 1.132,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.132,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% albumin basis (electrophoresis)
Formulário
lyophilized
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
ELISA: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- for stabilization of purified enzymes
- for site-blocking reagent in ELISA techniques
- as a protein standard for determination of protein concentration[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?