810533
Bovine Serum Albumin Fraction V
≥98%, USA origin, moisture (Karl Fischer) 0-5.0%, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Sinônimo(s):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bovine Serum Albumin Fraction V, pack of 100 g
fonte biológica
bovine serum
Nível de qualidade
grau
(General Use Grade)
Ensaio
≥98% (purity)
Formulário
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
apparent mol wt 66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pack of 100 g
origem
USA origin
técnica(s)
blood typing: suitable ( )
Impurezas
0-5% moisture (Karl Fischer)
perda
≤5%
faixa de pH
5.2-5.6
traços de ânion
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
traços de cátion
Na: 0.0-5.0 mg/g
atividade externa
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.