Documentos Principais
XX2504700
Millipore
Coletor de filtração a vácuo
6-place, stainless steel, For simultaneous filtration of six test samples
Sinônimo(s):
Unidade de filtração a vácuo, coletor de aço inoxidável de 6 posições
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
anodized aluminum handle
stainless steel body
stainless steel connector (for hose)
stainless steel plug (for pipe)
stainless steel support (for filter holder)
stainless steel valve (3-way)
Altura
15.2 cm (6 in.)
Comprimento
87.6 cm
Largura
15.2 cm
peso
7.7 kg
entrada
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
conector
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O coletor de filtração a vácuo suporta a filtração de seis amostras de líquido simultaneamente. Ele possui seis suportes de filtração feitos de aço inoxidável, e cada suporte é equipado com uma rolha perfurada padrão N.º 8 nas saídas do suporte. O coletor se conecta a uma única fonte de vácuo e há válvulas de controle separadas em cada estação para operação independente. O coletor de filtração a vácuo garante a integridade das amostras e minimiza a contaminação cruzada entre as amostras
Aplicação
Os coletores de filtração a vácuo são usados durante o monitoramento de contaminação de líquidos hidráulicos. Eles garantem a integridade das amostras e minimizam a contaminação cruzada entre amostras.
Características e benefícios
  • Conecte seis suportes de filtro a uma fonte de vácuo
  • Cada estação de filtração a vácuo usa uma válvula de controle separada
Nota de preparo
Método de esterilização
Autoclave a 121 °C