XX2504735
Coletor de filtração a vácuo
3-place, stainless steel, for simultaneous filtration of three samples
Sinônimo(s):
Unidade de filtração a vácuo, manifold de 3 posições
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
anodized aluminum handle
stainless steel body
stainless steel connector (for hose)
stainless steel plug (for pipe)
stainless steel support (for filter holder)
stainless steel valve (3-way)
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 1 unit
Altura
15.2 cm (6 in.)
Comprimento
45.1 cm
Largura
15.2 cm
peso
5 kg
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
conector
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Conecte três suportes de filtro a uma fonte de vácuo
- Cada estação de filtração a vácuo usa uma válvula de controle separada
Nota de preparo
Autoclave a 121 °C